Learn More
Thyroglobulin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: rTGB/4744, Novus Biologicals™
Código de producto. 18338363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18338363 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18338363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30735120UG
Mouse Monoclonal Antibody
Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTGB/4744
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thyroid follicular cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ