Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03314476
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de fondo redondo de tres cuellos
- Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
- Juntas cónicas esmeriladas
- Etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
185 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32 |
3 L | |
Side Neck NS 29/32 |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos > 3000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido