Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Código de producto. p-7222441
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 24/29
Cuello lateral NS 19/26; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 29/32
Cuello lateral NS 29/32; cuello central NS 45/40
Junta del brazo lateral:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10622662
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03313137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de fondo redondo de tres cuellos
  • Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
  • Juntas cónicas esmeriladas
  • Etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del tubo (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta del brazo lateral Cuello lateral NS 14/23
Junta cónica estándar Cuello lateral NS 14/23; cuello central NS 24/29