Learn More
HUBER Termofluido etilenglicol
For use with chillers
1535.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Chillers |
---|---|
Tipo | Termofluido etilenglicol |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11597354
|
HUBER
6171 |
50 L |
1535.00€
50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thermofluid - Ethylenglykol, for ChillersEspecificaciones
Chillers | |
Termofluido etilenglicol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Monoethylenglykol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HUBER Termofluido etilenglicol