Learn More
HUBER Termofluido etilenglicol
Descripción
Termofluido: etilenglicol, 50 l, para enfriadores
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Para utilizar con (equipo) | Chillers |
| Tipo | Termofluido etilenglicol |
| Cantidad | 50 l |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MEG, Monoethylenglykol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanediol