Learn More
Eppendorf™ Termobloque para 4 portaobjetos
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Hibridación de 4 portaobjetos compatible con ThermoMixer™Comfort
Descripción
- Para 4 portaobjetos
- Ideal para experimentos de hibridación en portaobjetos, por ejemplo, micromatrices, FISH y CISH
- Mayor eficacia de hibridación gracias a la mezcla rápida y homogénea de la muestra (cuando se utiliza el Thermomixer Comfort)
- El calentamiento uniforme y el control atmosférico mejoran la relación señal-fondo, aumentan la intensidad de la señal y dan como resultado una excelente reproducibilidad
- Alta estabilidad de temperatura durante la hibridación
- El sistema asegura el nivel más alto de homogeneidad de los parámetros de hibridación entre las cámaras
- Las almohadillas del depósito garantizan una alta humedad del aire
- Interior a prueba de luz
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Hibridación de 4 portaobjetos compatible con ThermoMixer™Comfort |
Admite | Dimensiones de portaobjetos: 75 - 76,5 mm de longitud, 25 - 26 mm de ancho y 0,9 - 1,2 mm de altura |
No. of Places | 4 |
Tipo | Bloque |
Velocidad | 1400 r. p. m. |
Título del producto
Eppendorf™ Termobloque para 4 portaobjetos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido