Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Cassette 1
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Lila
Rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 30°
- El estilo de poro es de cuadrados pequeños
- Tapa de bloqueo fijada por dos bisagras
- Se suministran en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
Información de órdenes
No disponibles en paquetes de tubos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de poro | Cuadrada |
Ángulo de la cara de escritura | 30° |
Tipo de tapón | Con bisagras |
Color | Blanco |
Material | Polímero de acetal |
Tipo de producto | Casete para biopsia |
Título del producto
Epredia™ Casetes para biopsia Cassette 1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido