Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Cassette 1
Código de producto. 12062874
Click to view available options
Color:
Blanco
Lila
Rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. 12062874
Marca: Epredia™ 1001094
Especialmente diseñados para contener muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión
  • Fabricados con polímero acetálico
  • La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 30°
  • El estilo de poro es de cuadrados pequeños
  • Tapa de bloqueo fijada por dos bisagras
  • Se suministran en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
Información de órdenes
No disponibles en paquetes de tubos
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrada
Ángulo de la cara de escritura 30°
Tipo de tapón Con bisagras
Color Lila
Material Polímero de acetal
Tipo de producto Casete para biopsia