Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack & Box Systems
Sistema de inventario que facilita y acelera la recuperación de muestras
284.42€ - 342.71€
Especificaciones
Tipo Gradilla criogénica
Ver más especificaciones
Includes: Stainless-steel indexed racks that fit into corresponding locations in the vessel. Each rack has individual storage compartments that hold one Thermo Scientific Nalgene™ Cryogenic Storage Box.
Requires: Nalgene Cryogenic Storage Boxes (order separately). Each box has individually numbered storage areas for use with vials sized 2.0mL and smaller.
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10328253
Ver documentos
Thermo Scientific™
HR509X32A-70
Locator 6 Plus
329.24€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10062733
Ver documentos
Thermo Scientific™
HR509X2A-70
Locator 4
342.71€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
10608333
Ver documentos
Thermo Scientific™
HR509X2A
Locator 4
326.63€
cada uno
10688493
Ver documentos
Thermo Scientific™
HR509X1A
Locator 8
284.42€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla criogénica
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack & Box Systems