Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Rack criogénico& Sistemas de cajas
Código de producto. 10328253 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Locator 4
Locator 6 Plus
Locator 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10328253 Locator 6 Plus cada uno
10062733 Locator 4 cada uno
10608333 Locator 4 1 PCS
10688493 Locator 8 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10328253 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor HR509X32A70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.76€
    315.00€ / paquete de 1
    Ahorro 36.76€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Racks de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individuales capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific Nalgene
Requires
Nalgene Cajas de almacenamiento criogénico (pedir por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para uso con viales de 2,0 mL o más pequeños.
Sistema de inventario que facilita y acelera la recuperación de muestras
Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento. Apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados. Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
  • Excelente uniformidad de temperatura: Las muestras se almacenan por debajo °de -180 °C, incluso cuando miden menos de 2 in. Quedan (5 cm) de nitrógeno líquido en el recipiente.
  • El monitor de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento
  • El monitor opcional proporciona una lectura LED continua del nivel de nitrógeno líquido; activa alarmas visuales y audibles cuando el nivel cae por debajo del rango seguro de aproximadamente 1 in. (2,5 cm)
  • Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
  • El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locador Jr.
  • Tiempo de retención estática: 70 días
  • 1600 (100/caja) 1
  • Tasa de evaporación: 0,85 L/día
Locator 4
  • Tiempo de retención estática: 112 días
  • 3600 (100/caja) 2
  • Tasa de evaporación: 0,99 L/día
Locator 8
  • Tiempo de retención estática: 185 días
  • 1800 (25/caja) 3
  • Tasa de evaporación: 0,6 L/día
Certifications
CSA y CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gradilla criogénica
Para utilizar con (equipo) Locator 6 Plus
Admite Cajas de Cajas (1), 4 in Cajas (5)