Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de PAH verde Hypersil™, tamaño de partículas de 3 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 13,50%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 31103-153030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Optimizadas para el método 610 de la EPA
- Análisis rápido de 16 PAH en cuestión de 4 minutos mediante columnas cortas y rápidas
- Disponibles en tamaños de partícula de 3 μm y 5 μm y gran variedad de dimensiones de columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
3 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Fenilo (Ph) | |
14 % | |
Sí |
150 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Análisis de PAH | |
Fase reversa |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de PAH verde Hypersil™, tamaño de partículas de 3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 150 x 3,0 mm (L x D.I.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido