Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de PAH verde Hypersil™, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Optimizadas para el método 610 de la EPA
- Análisis rápido de 16 PAH en cuestión de 4 minutos mediante columnas cortas y rápidas
- Disponibles en tamaños de partícula de 3 μm y 5 μm y gran variedad de dimensiones de columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |