Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm Código de producto.: 10724746
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10724746 Tienda Thermo Scientific Productos
150 mm, 4,6 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10724746
Marca: Thermo Scientific™ 70205154630
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Grosor de película 5 µm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Longitud (métrico) 150 mm
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Cobertura de superficie Alta cobertura de fase unida
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm >