Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C6, tamaño de partículas de 5 μm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
535.00€ - 1015.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L15 |
Fase estacionaria | C6 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10158944
|
Thermo Scientific™
70305-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10230755
|
Thermo Scientific™
70305-104630 |
100 mm | 4,6 mm | |||||||
10550126
|
Thermo Scientific™
70305-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
874.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10699945
|
Thermo Scientific™
70305-154030 |
150 mm | 4 mm |
939.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11562981
|
Thermo Scientific™
70305-124630 |
125 mm | 4,6 mm |
874.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific en sílice de 100 &Angst;
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 Å | |
C6 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
5 μm | |
L15 | |
11% | |
Sí |