Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C6, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific en sílice de 100 Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L15 |
| Fase estacionaria | C6 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 11% |
| Mostrar más |