Learn More
Thermographic Measurements Thermax: Tira de 10 niveles
Código de producto. p-200007361
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 188 °C a 249 °C
De 40 °C a 71 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17806088
Marca: Thermographic Measurements M10STHERGAD01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador irreversible del umbral de temperatura, para usar una única vez. Informa la temperatura máxima alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Registro permanente de la temperatura máxima alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Económica y fácil de usar
  • Autoadhesiva
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 51 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 18 mm
Material Polyester Film
Descripción Thermax 10 Level Temperature indicator Range A
Temperatura máx. (imperial) 160 °F
Temperatura máxima 71°C
Temperatura mín. (imperial) 36°F
Temperatura mín. (métrico) 2°C
Intervalo de temperatura (imperial) 104°F to 160°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 71 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71°C
Pantalla Visual Indicator
Anchura (métrico) 18 mm
Báscula °C and °F