Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicador de temperatura de 10 niveles
Código de producto. 17806088
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 188 °C a 249 °C
De 40 °C a 71 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17806088 De 40 °C a 71 °C paquete de 10
17816088 De 188 °C a 249 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17806088 Proveedor Thermographic Measurements N.º de proveedor M10STHERGAD01P1
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Tiras indicadoras de temperatura de diez niveles que se utilizan para verificar la temperatura máxima. El indicador de umbral irreversible de un solo uso informa la temperatura más alta alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Altura (imperial) Cajas de
Altura (métrico) 51 mm
Rango de humedad 40 a 60%
Longitud (métrico) 18 mm
Material Película de poliéster
Descripción Thermax Indicador de temperatura de 10 niveles Rango A
Temperatura máx. (imperial) 160 °F
Temperatura máxima 71 °C
Temperatura mín. (imperial) 36 °F
Temperatura mín. (métrico) 2 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 104 °F a 160 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 71 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71 °C
Pantalla Indicador visual
Anchura (métrico) 18 mm
Báscula °C y°F