Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marca:  Brady™ 121018
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17180161
  • 195.00€ / paquete de 2000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Descripción
Compatibilidad de la impresora
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Impresoras de transferencia térmica
Este material cuenta con la homologación de UL con su cinta correspondiente; utilice la cinta Brady, ref. R4902.
Información de órdenes
Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Especificaciones
Etiquetas de impresora de transferencia térmica - Núcleo de 7,62 cm (1 in)
1 in. Core
9,525 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares > Tamaño: 9,525 x 25,4 mm (An x Al)