Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares
Código de producto. p-3649139
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Tamaño (imperial):
1 in Núcleo
3 in Núcleo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2000
Altura (métrico):
19,05 mm
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño (imperial) unitSize Altura (métrico)
17677695 6,35 mm 3 in Núcleo 1 rollo -
17110161 6,35 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17120161 12,70 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17100161 33,0 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17170161 19,05 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17140161 25,4 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17150151 9,525 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17140151 12,70 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17180151 19,05 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17190151 25,4 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17130161 12,70 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17160161 44,45 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17150161 25,4 mm 3 in Núcleo paquete de 2000 -
17180161 9,525 mm 1 in Núcleo paquete de 2000 -
17110171 19,05 mm 1 in Núcleo paquete de 2000 -
17120171 25,4 mm 1 in Núcleo paquete de 2000 -
17140171 25,40 mm 1 in Núcleo paquete de 2000 19,05 mm
17130171 25,4 mm 1 in Núcleo paquete de 2000 -
18 options
Código de producto. 17677695
Marca: Brady™ THT25774252
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Compatibilidad de la impresora
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Impresoras de transferencia térmica
Este material cuenta con la homologación de UL con su cinta correspondiente; utilice la cinta Brady, ref. R4902.
Información de órdenes
Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Color Blanco
Formato Die-cut
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiquetas de impresora de transferencia térmica - Núcleo de 7,62 cm (3 in)
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 2000 Labels/Roll
Cantidad 2000 por rollo
Forma Rectangle
Tamaño (imperial) 3 in Núcleo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +70°C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 20.96 mm
Longitud (imperial) 0.25 in.
Longitud (métrico) 20.96 mm
Anchura (imperial) 0.825 in.
Anchura (métrico) 6,35 mm
Altura (imperial) 0.25 in.