Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 121003
Descripción
Compatibilidad de la impresora
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Impresoras de transferencia térmica
Este material cuenta con la homologación de UL con su cinta correspondiente; utilice la cinta Brady, ref. R4902.
Información de órdenes
Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Acrílico | |
Etiquetas de impresora de transferencia térmica - Núcleo de 7,62 cm (3 in) | |
3 in. Core |
Blanco | |
2000 por rollo | |
19,05 mm |