Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 121031
Descripción
Compatibilidad de la impresora
- BBP81
- Brady 1244
- Brady 1344
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- Brady IP
- Tagus T200
- Tagus T300
- Impresoras de transferencia térmica
Este material cuenta con la homologación de UL con su cinta correspondiente; utilice la cinta Brady, ref. R4902.
Información de órdenes
Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Para el etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio, etiquetado para indicación de la temperatura | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Viales, tubos (de 1 a 8 ml) | |
1 in. Core | |
0,102 mm | |
19,05 mm | |
THT-88-7425-2-SC |
Acrílico permanente | |
Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido | |
Temperatura de servicio mín.: de -80 °C | |
De -80 °C a 70 °C | |
25,40 mm | |
Diám. central: 25,4 mm |