Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marca:  Brady™ 121021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17110171
  • 444.00€ / paquete de 2000
Solo quedan null
En stock
Descripción
Compatibilidad de la impresora
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Impresoras de transferencia térmica
Este material cuenta con la homologación de UL con su cinta correspondiente; utilice la cinta Brady, ref. R4902.
Información de órdenes
Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
2000/Roll
19,05 mm
Etiquetas de impresora de transferencia térmica - Núcleo de 7,62 cm (1 in)
1 in. Core
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica: Rectangulares > Tamaño: 19,05 x 38,1 mm (An x Al)