Learn More
Brady™ Etiquetas de impresoras por transferencia térmica
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
151.00€ - 795.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
---|---|
Color | Translúcido |
Acabado | Satinado |
Formato | Rollo |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17110481
|
Brady™
302985 |
9,53 mm | 1500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml |
153.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17140481
|
Brady™
302989 |
9,53 mm | 2500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 0,7 ml |
232.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17150481
|
Brady™
302990 |
9,53 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 0,7 ml |
236.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17190481
|
Brady™
302994 |
9,53 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml |
260.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17120481
|
Brady™
302986 |
12,70 mm | 1500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 9,53 mm |
167.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17130481
|
Brady™
302987 |
12,70 mm | 1500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 11,18 mm |
173.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17100481
|
Brady™
302984 |
12,70 mm | 2500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,5 a 2,0 ml |
252.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17100491
|
Brady™
302995 |
12,70 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml |
283.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17160481
|
Brady™
302991 |
12,70 mm | 10.000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,5 a 2,0 ml |
795.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17180471
|
Brady™
302982 |
15,24 mm | 1500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml |
199.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17170471
|
Brady™
302981 |
15,24 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml |
339.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17190471
|
Brady™
302983 |
25,40 mm | 1500 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml |
151.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17170481
|
Brady™
302992 |
25,40 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 50,0 ml |
339.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17180481
|
Brady™
302993 |
25,40 mm | 3000 etiquetas/rollo | Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml |
260.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Laboratory Applications:
- Centrifuge
- Eppendorf & PCR Tubes
- Conical & Large Tubes
- Vials & Tubes
- Printer compatibility:
- BBP™11 Label Printer
- BBP™12 Label Printer
- Brady IP™ Series Label Printer
- BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
- BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
- THT 76 mm Core Printers
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Polipropileno | |
Etiquetas | |
-196 °C | |
-196°C a +120°C |
Translúcido | |
Rollo | |
Área delantera | |
No estéril | |
De -321° a +248 °F | |
0,076 mm |