Learn More
Brady™ Etiquetas de impresoras por transferencia térmica
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
Marca: Brady™ 302981
Detalles adicionales : Peso : 0.28500kg
Descripción
- Aplicaciones de laboratorio:
- Centrífuga
- Tubos Eppendorf y tubos para PCR
- Tubos cónicos y tubos grandes
- Viales y tubos
- Compatibilidad de la impresora:
- Impresora de etiquetas BBP™11
- Impresora de etiquetas BBP™12
- Impresora de etiquetas de la serie Brady IP™
- Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5100
- Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100
- Impresoras THT con núcleo de 76 mm
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Polipropileno | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas BBP™11; impresora de etiquetas BBP™12; impresora de etiquetas Brady IP™ Series; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100; impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
3000 etiquetas/rollo | |
-196°C a +120°C | |
17,78 mm | |
15,24 mm | |
41,28 mm | |
300 g |
Translúcido | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml | |
-196 °C | |
De -321° a +248 °F | |
0,076 mm | |
0,6 in | |
1,625 in | |
15,24 mm |