Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica
Código de producto. 17190481 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Cantidad:
10.000 etiquetas/rollo
1500 etiquetas/rollo
2500 etiquetas/rollo
3000 etiquetas/rollo
Para utilizar con (aplicación):
Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 0,7 ml
Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml
Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 11,18 mm
Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 9,53 mm
Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml
Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml
Etiqueta para vial/tubo de 1,5 a 2,0 ml
Etiqueta para vial/tubo de 50,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 1500
paquete de 2500
paquete de 3000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Cantidad Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
17190481 9,53 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml paquete de 3000
17110481 9,53 mm 1500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml paquete de 1500
17140481 9,53 mm 2500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 0,7 ml paquete de 2500
17150481 9,53 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 0,7 ml paquete de 3000
17120481 12,70 mm 1500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 9,53 mm paquete de 1500
17130481 12,70 mm 1500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 0,5 a 8,0 ml con diámetro de 11,18 mm paquete de 1500
17100481 12,70 mm 2500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,5 a 2,0 ml paquete de 2500
17100491 12,70 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml paquete de 3000
17160481 12,70 mm 10.000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,5 a 2,0 ml paquete de 10000
17180471 15,24 mm 1500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml paquete de 1500
17170471 15,24 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml paquete de 3000
17190471 25,40 mm 1500 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml paquete de 1500
17170481 25,40 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 50,0 ml paquete de 3000
17180481 25,40 mm 3000 etiquetas/rollo Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 8,0 ml paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17190481 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 302994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    230.23€ / paquete de 3000
    Ahorro 41.77€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Etiquetas de polipropileno para impresora de transferencia térmica
  • Aplicaciones de laboratorio:
    • Centrífuga
    • Eppendorf &Tubos de PCR
    • Cónico& Tubos grandes
    • Viales& Tubos
  • Compatibilidad de la impresora:
    • Impresora™ de etiquetas BBP 11
    • Impresora™ de etiquetas BBP 12
    • Brady IP™ Impresora de etiquetas en serie
    • Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5100
    • Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100
    • Impresoras THT con núcleo de 76 mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Translúcido
Acabado Brillo
Formato Rollo
Material Polipropileno
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiqueta para vial/tubo de 1,0 a 2,0 ml
Para utilizar con (equipo) i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-304-7600-3
N.° por paquete 3000 juegos/rollo
Cantidad 3000 etiquetas/rollo
Forma Rectángulo con círculo
Tamaño 25,40 mm (ancho) x 9,53 mm (alto) x 9,53 mm (diámetro)
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
Longitud (imperial) 0,375 in
Longitud (métrico) 9,53 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9,53 mm
Peso (métrico) 300 g
Alternate Part Number THT-304-7600-3