Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica
Descripción
- Aplicaciones de laboratorio:
- Centrífuga
- Tubos Eppendorf y tubos para PCR
- Tubos cónicos y tubos grandes
- Viales y tubos
- Compatibilidad de la impresora:
- Impresora de etiquetas BBP™11
- Impresora de etiquetas BBP™12
- Impresora de etiquetas de la serie Brady IP™
- Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5100
- Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100
- Impresoras THT con núcleo de 76 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Translúcido |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Polipropileno |
| Printable Sides | Área delantera |
| Print Technology | THT |
| Tipo de producto | Etiquetas |
| Mostrar más |