Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5426A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
Especificaciones
Calibración de usuario en 3 puntos | |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
120 mm | |
TFX 420 + TPX 400 | |
0,1 °C | |
Termómetro de precisión básico | |
With silicone cable | |
400 °C | |
-50°C | |
Factory Calibrated | |
Approx. 5 Years | |
±0,3 °C | |
LCD |
3 mm | |
Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria | |
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones | |
600 mm | |
Stainless Steel, Plastic | |
Puntiaguda, sensor Pt 1000 | |
0.36 kg | |
None | |
752°F | |
-58 °F | |
De -50 °C a +400 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX > Intervalo de Intervalo: de - 50 a 400 ºC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido