Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7250968
Click to view available options
Tipo de sonda:
Fijo
Puntiaguda, sensor Pt 1000
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Incluye:
Cable de silicona
Sin cable
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Modelo:
TFX 410
TFX 410-1 y TPX 100
TFX 410-1 y TPX 200
TFX 410-1 y TPX 200-40
TFX 410-1 y TPX 300
TFX 410-1 y TPX 400
TFX 410-1 y TPX 400-15
TFX 410-1 y TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10769598
Marca: Ebro Electronic™ 13404168A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN 13485, EN 12830
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorio, líquidos, control de procesos, aire, sustancias dúctiles
Altura (métrico) 109 mm
Incluye Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 54 mm
Material Plástico ABS, Plastic
Modelo TFX 410-1 y TPX 400-15
Tipo de sonda Puntiagudo
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión básico
Almacenamiento de datos None
Descripción With silicone cable
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300°C o de -50 °C a +400 °C
Calibrated Factory Calibrated
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Duración de la batería Approx. 5 Years
Batería, tipo Lithium 3 V/Typ CR 2477
Exactitud ± 0,3 °C
Immersion Length 120 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 22 mm