Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Marca: Ebro Electronic™ 1340-4169A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
Especificaciones
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485 | |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
120 mm | |
TFX 410-1 y TPX 440 | |
0,1 °C | |
Termómetro de precisión básico | |
With PTFE cabel | |
300 °C | |
-50°C | |
Factory Calibrated | |
Approx. 5 Years | |
±0,3 °C | |
LCD |
3 mm | |
Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria | |
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones | |
1500 mm | |
Stainless Steel, Plastic | |
Puntiagudo | |
0.36 kg | |
None | |
572 °F | |
-58 °F | |
De -50 °C a +300 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX > Intervalo de Intervalo: de - 50 a 300 ºC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido