Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Marca: Ebro Electronic™
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
Especificaciones
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16 | |
Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria | |
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones | |
Stainless Steel, Plastic | |
Glass Coated | |
0.4 kg | |
None | |
572 °F | |
-58 °F | |
De -50 °C a +300 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
190 mm | |
162 mm |
Single-use | |
54 mm | |
355 mm | |
TFX 410-1 and TPX 300 | |
0.1 °C | |
Termómetro de precisión básico | |
Without cable | |
300 °C | |
-50°C | |
Sí | |
Approx. 5 Years | |
±0.3°C/±0.5°F | |
LCD |
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX > with glass protected probe
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido