missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TEX264 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00051368-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169952

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-05-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH08742
Solution
51368
TEX264 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TEX264
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
60.17
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MSDLLLLGLIGGLTLLLLLTLLAFAGYSGLLAGVEVSAGSPPIRNVTVAYKFHMGLYGETGRLFTESCSISPKLRSIAVYYDNPHMVPPDKCRCAVGSILSEGEESPSPELIDLYQKFGFKVFSFPAPSHVVTATFPYTTILSIWLATRRVHPALDTYIKERKLCAYPRLEIYQEDQIHFMCPLARQGDFYVPEMKETEWKWRGLVEAIDTQVDGTGADTMSDTSSVSLEVSPGSRETSAATLSPGASSRGWDDGDTRSEHSYSESGASGSSFEELDLEGEGPLGESRLDPGTEPLGTTKWLWEPTAPEKGKE
DKFZp451H0417/FLJ13935/SIG11/ZSIG11
TEX264
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales