Learn More
Terlipressin, MedChemExpress
MedChemExpress Terlipressin is a vasopressin analogue with potent vasoactive properties. Terlipressin is a highly selective vasopressin V1 receptor agonist that reduces the splanchnic blood flow and portal pressure and controls acute variceal bleeding. Terlipressin exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects. Terlipressin has the potential for hepatorenal syndrome and norepinephrine-resistant septic shock research.
Marca:  Medchem Express HY-12554
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16467967
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Terlipressin is a vasopressin analogue with potent vasoactive properties. Terlipressin is a highly selective vasopressin V1 receptor agonist that reduces the splanchnic blood flow and portal pressure and controls acute variceal bleeding. Terlipressin exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects. Terlipressin has the potential for hepatorenal syndrome and norepinephrine-resistant septic shock research.
Especificaciones
Especificaciones
Terlipressin
Research
5 mg
O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=C(O)C=C2)=O)NC(CNC(CNC(CN)=O)=O)=O)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O
1227.37
COVID-19-immunoregulation
14636-12-5
C52H74N16O15S2
DMSO : 100 mg/mL (81.48 mM; Need ultrasonic)
1227.37
Research
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Terlipressin, MedChemExpress