missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terlipressin, MedChemExpress

Código de producto. p-200101936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475916

Marca: Medchem Express HY12554

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Terlipressin is a vasopressin analogue with potent vasoactive properties. Terlipressin is a highly selective vasopressin V1 receptor agonist that reduces the splanchnic blood flow and portal pressure and controls acute variceal bleeding. Terlipressin exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects. Terlipressin has the potential for hepatorenal syndrome and norepinephrine-resistant septic shock research.

Terlipressin is a vasopressin analogue with potent vasoactive properties. Terlipressin is a highly selective vasopressin V1 receptor agonist that reduces the splanchnic blood flow and portal pressure and controls acute variceal bleeding. Terlipressin exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects. Terlipressin has the potential for hepatorenal syndrome and norepinephrine-resistant septic shock research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Terlipressin
CAS 14636-12-5
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C52H74N16O15S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (81.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=C(O)C=C2)=O)NC(CNC(CNC(CN)=O)=O)=O)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1227.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 1227.37
Grado Research
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado