Learn More
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ Código de producto.: 11386248
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Código de producto. 11386248
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11386248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011209.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III) chloride hexahydrate is a water soluble source used for the preparation of metallic terbium, which is used in electronic devices and an additive for special alloy namely Terfenol-D. It is used in the preparation of complexes, which are used in the spectrofluorimetric determination of various chemicals in pharmaceutical formulations. Further, it finds use in the preparation of terbium nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13798-24-8
Fórmula molecular Cl3H12O6Tb
Peso molecular (g/mol) 373.37
Número MDL MFCD00149870
Clave InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.38 (265.29 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteX09K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2025 Código de producto011209.18,011209.09
Número de loteW07K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Código de producto011209.18,011209.09
Número de loteS10I008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Código de producto011209.18,011209.09
Número de loteR26H016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto011209.18,011209.09
Número de loteA29Z037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Código de producto011209.18,011209.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >