Learn More
Solución tampón modelo TEP 10, pH 10 Código de producto.: 10312721
Solución tampón modelo TEP 10, pH 10
Código de producto. 10312721
1000 ml
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Código de producto. 10312721
Marca: WTW 108704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
pH buffers by WTW are precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 1 liter with built-in dosing vessel standard buffer with an accuracy that is ± 0,03 pH.
  • TEP 10 Model Buffer Solution pH 10
  • pH buffers by WTW are precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 1 liter with built-in dosing vessel Standard buffer
  • Live up to 3 years (unopened)
  • Thrifty use
  • Easiest handling by means of dosing device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 10
Forma física Líquida
Cantidad 1000 ml
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST
Título del producto
Solución tampón modelo TEP 10, pH 10 >