Learn More
Solución tampón modelo TEP 10 Trace pH 10,1, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10742203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
10742203 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 10742203
Marca: WTW 108703
Edge
Soluciones tampón técnicas para pH 2, pH 4,01, pH 7 y pH 10,01, pH 4,01, pH 7. Esto permite adaptar fácilmente los tamaños de volumen a cada uso individual. El tampón 10 es un caso especial: Solo es apto para el dispositivo inoLab™ del nivel de las series 1, 2, 3, medidores portátiles 3xx, así como para varios otros dispositivos antiguos. Todas las soluciones tampón técnicas modernas son trazables por la PTB (Agencia Técnica Física del Gobierno) o NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.). Su precisión es de ± 0,03 de pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 10.1
Forma física Liquid
Cantidad 1000 mL
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Yes