Learn More
Dostmann Electronic™ Sensor de temperatura
Dostmann Electronic™ Temperature Sensor, Thermocouple is a plug and cable type temperature sensor suitable for variety of temperature measurements demands.
Marca:  Dostmann Electronic™ 6010-0088-6
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11826850
  • 48.30€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Tipo K según en la UNE-EN60584-1
  • NiCr-ni
  • Con aislamiento mineral
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Sensor de temperatura
De -40 °C a +480 °C
6000 mm
Trenzado de acero con tira de termopar
P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Dostmann Electronic™ Sensor de temperatura > Longitud: 6000 mm