Learn More
Dostmann Electronic™ Sensor de temperatura
Código de producto. p-8009170
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
6000 mm
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +480 °C
Hasta 400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11816850
Marca: Dostmann Electronic™ 60100088
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dostmann Electronic™ Temperature Sensor, Thermocouple is a plug and cable type temperature sensor suitable for variety of temperature measurements demands.
  • Tipo K según en la UNE-EN60584-1
  • NiCr-ni
  • Con aislamiento mineral
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 1000 mm
Tipo de producto Sensor de temperatura
Descripción Trenzado de acero con tira de termopar
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +480 °C
Para utilizar con (equipo) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K