Learn More
Dostmann Electronic™ Sensor de temperatura
Dostmann Electronic™ Temperature Sensor, Thermocouple is a plug and cable type temperature sensor suitable for variety of temperature measurements demands.
Marca:  Dostmann Electronic™ 6010-0058
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10725183
  • 28.35€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
  • Tipo K según en la UNE-EN60584-1
  • NiCr-ni
  • Con aislamiento mineral
Especificaciones
Especificaciones
1 mm
Sensor de temperatura
Hasta 400 °C
1000 mm
Termopar, aislamiento de fibra de vidrio
P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Dostmann Electronic™ Sensor de temperatura > Longitud: 1000mm