Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicadores de reloj de medición de temperatura
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Clock registran la temperatura máxima conseguida con un cambio de color irreversible.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG8D01P1
12.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Etiqueta redonda sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Económicos y sencillos de utilizar
- Adhesivo/a/s
- Respuesta inmediata.
- El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: 29-99 °C (+/-1 °C) / 100 -154 °C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 °C)
Especificaciones
ISO 9001 | |
14 mm | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
14 mm | |
14 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Indicadores circulares de medición de temperatura | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 232°C to 260°C (450°F to 500°F) Range 8 | |
260 °C | |
232°C | |
De 232 °C a 260 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C (450°F, 465°F, 480°F, 490°F, 500°F) | |
Dual °C (°F) |
0,15 in | |
Sí | |
0,55 in | |
40 to 60% | |
Película de poliimida, Acrylic Adhesive | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 232°C to 260°C (450°F to 500°F) | |
9 g | |
0.55 in. | |
500 °F | |
450°F | |
450°F to 500°F | |
Sí | |
± 1 °C | |
232/241/249/254/260°C |