Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicadores de reloj de medición de temperatura
Código de producto. p-8000482
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116°C a 138°C
De 143 °C a 166 °C
De 171 °C a 193 °C
De 232 °C a 260 °C
De 60 °C a 82 °C
De 88 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 500
Código de producto. 11770879
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG5D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Clock registran la temperatura máxima conseguida con un cambio de color irreversible.
  • Etiqueta redonda sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
  • Económicos y sencillos de utilizar
  • Adhesivo/a/s
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: 29-99 °C (+/-1 °C) / 100 -154 °C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 °C)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tamaño del selector (imperial) 0,15 in
Tamaño del selector (métrico) 14 mm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0,55 in
Altura (métrico) 14 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 14 mm
Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 143°C to 166°C (290°F to 330°F) Range 5
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Indicadores circulares de medición de temperatura
Longitud (imperial) 0.55 in.
Descripción Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 143°C to 166°C (290°F to 330°F)
Temperatura máx. (imperial) 330°F
Temperatura máxima 166°C
Temperatura mín. (imperial) 290°F
Temperatura mín. (métrico) 143°C
Intervalo de temperatura (imperial) 290°F to 330°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 143 °C a 166 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C (290°F, 300°F, 310°F, 320°F, 330°F)
Pantalla 143/149/154/160/166 °C
Báscula Dual °C (°F)