Learn More
Dostmann Electronic™ Instrumento para temperatura y humedad
Este instrumento de temperatura y humedad robusto, fiable y listo para usar es un instrumento perfectamente diseñado para mediciones climáticas (rama de CVAA).
69.50€ - 273.00€
Especificaciones
Tipo | Termohigrómetro |
---|---|
Intervalo de humedad | Del 0 al 100% |
Exactitud | ±3% |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10543113
|
Dostmann Electronic™
5020-0560 |
170 x 50 x 17 mm |
116.00€ 69.50€ / cada uno Ahorro 46.50€ 40% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
10736840
|
Dostmann Electronic™
50000330 |
130 x 70 x 25 mm | ||||||||
Descripción
- Instrumento perfectamente diseñado para las mediciones climáticas (rama de CVAA).
- Los instrumentos de medición son perfectos para medir el clima de una sala (CVAA).
- Para la detección de ambientes de temperatura-humedad críticos: Riesgo de moho en habitáculos.
- El sensor de combinación flexible de P330 es excelente para mediciones en puntos de difícil acceso.
Especificaciones
Termohigrómetro | |
±3% | |
± 0,5 °C | |
Plástico |
Del 0 al 100% | |
De -40 °C a +70 °C | |
LCD | |
130 g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Dostmann Electronic™ Instrumento para temperatura y humedad