Learn More
Dostmann Electronic™ Instrumento para temperatura y humedad
Código de producto. 10543113
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
130 x 70 x 25 mm
170 x 50 x 17 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10543113 170 x 50 x 17 mm 1 PCS
10736840 130 x 70 x 25 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10543113
Marca: Dostmann Electronic™ 50200560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este instrumento de temperatura y humedad robusto, fiable y listo para usar es un instrumento perfectamente diseñado para mediciones climáticas (rama de CVAA).
  • Instrumento perfectamente diseñado para las mediciones climáticas (rama de CVAA). 
    • Los instrumentos de medición son perfectos para medir el clima de una sala (CVAA).
    • Para la detección de ambientes de temperatura-humedad críticos: Riesgo de moho en habitáculos.
    • El sensor de combinación flexible de P330 es excelente para mediciones en puntos de difícil acceso
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 0 al 100%
Exactitud ±3%
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 50 x 17 mm
Peso (métrico) 130 g