Learn More
Thermo Scientific™ Papel para registrador gráfico de temperatura, de - 40 °C a 25 °C
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de 7 días.
76.78€ - 109.55€
Especificaciones
Tipo | Papel para registrador gráfico |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Registradores gráficos independientes y montados en panel |
Opciones de vigilancia | Encargado de archivos |
Tiempo contención estático | 7 días |
Diámetro (imperial) | 6 pulg |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11888773
|
Thermo Scientific™
6184 |
De -40 °C a +25 °C |
76.78€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10354557
|
Thermo Scientific™
7289 |
De - 200 °C a 0 °C |
109.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de siete días.
- 6″ (15.2 cm) de diámetro
- Para su uso en registradores gráficos independientes y montados en panel.
Especificaciones
Papel para registrador gráfico | |
Encargado de archivos | |
6 pulg |
Registradores gráficos independientes y montados en panel | |
7 días | |
15,2 cm |