Learn More
Thermo Scientific™ Papel para registrador gráfico de temperatura, de - 40 °C a 25 °C
Código de producto. 11888773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -40 °C a +25 °C
De - 200 °C a 0 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
11888773 De -40 °C a +25 °C paquete de 50
10354557 De - 200 °C a 0 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11888773 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.85€
    76.40€ / paquete de 50
    Ahorro 5.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de 7 días.
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de siete días.
  • 15,2 cm (6 ″) de diámetro
  • Para uso en registradores gráficos independientes y montados en panel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Papel para registrador gráfico
Intervalo de temperatura De -40 °C a +25 °C
Para utilizar con (equipo) Registradores gráficos independientes y montados en panel
Opciones de vigilancia Encargado de archivos
Tiempo contención estático 7 días
Diámetro (imperial) 6 pulg
Diámetro (métrico) 15,2 cm