Learn More
Teicoplanin, MedChemExpress
MedChemExpress Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic used in the prophylaxis and treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria, including Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
Marca: Medchem Express HY-A0097

Descripción
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic used in the prophylaxis and treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria, including Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.Especificaciones
Teicoplanin | |
61036-62-2 | |
100 mg | |
COVID-19-immunoregulation | |
H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) | |
98.0% |
Powder | |
Off-White | |
Research | |
Antibiotic MDL-507 MDL-507 | |
ClC1=C(OC2=CC3=CC(OC4=CC=C5C=C4Cl)=C2O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6N[R])C=CC([C@H]([C@@H]7NC([C@](C8=CC(C9=C([C@H](C(O)=O)NC7=O)C=C(O)C=C9O[C@@H]%10[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)=C(O)C=C8)([H])NC([C@]3([H])NC([C@@](C%11=CC(O)=CC(OC%12=C(O)C=CC([C@@H](N)C%13=O)=C%12)=C%11)([H])NC([C@H](N%13)C5)=O)=O)=O)=O)O[C@@H]%14O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%14NC(C)=O)=C1.CCCCC/C=C/CCC([R])=O.CC(C)CCCCCCC([R])=O.CCCCCCCCCC([R])=O.CCC(C)CCCCCCC([R])=O.CC(C)CCCCCCCC([R])=O | |
Research |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only