missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Teicoplanin, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic used in the prophylaxis and treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria, including Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teicoplanin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 61036-62-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Antibiotic MDL-507 MDL-507 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(OC2=CC3=CC(OC4=CC=C5C=C4Cl)=C2O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6N[R])C=CC([C@H]([C@@H]7NC([C@](C8=CC(C9=C([C@H](C(O)=O)NC7=O)C=C(O)C=C9O[C@@H]%10[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)=C(O)C=C8)([H])NC([C@]3([H])NC([C@@](C%11=CC(O)=CC(OC%12=C(O)C=CC([C@@H](N)C%13=O)=C%12)=C%11)([H])NC([C@H](N%13)C5)=O)=O)=O)=O)O[C@@H]%14O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%14NC(C)=O)=C1.CCCCC/C=C/CCC([R])=O.CC(C)CCCCCCC([R])=O.CCCCCCCCCC([R])=O.CCC(C)CCCCCCC([R])=O.CC(C)CCCCCCCC([R])=O |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido