Learn More
Tampón de calibración técnico de pH 10,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 10.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 20 mL |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Solución tampón acuoso |
Olor | Odorless |
Título del producto
Tampón de calibración técnico de pH 10,01, Hanna Instruments™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido