Learn More
Tampón de calibración técnico de pH 10,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 10.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 20 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | Solución tampón acuoso |
| Olor | Odorless |