Learn More
TCR beta Antibody (H57-597) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-20118-0.2mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18612895
  • 596.00€ / 0.20 miligramo
Descripción
TCR beta Monoclonal antibody specifically detects TCR beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
TCR beta Antibody (H57-597) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.2 mg; Unconjugated